Merck
587338
Sigma-Aldrich
六亚硝基铱(III)酸钠
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na3Ir(NO2)6
分子量:
537.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder
mp
347-358 °C (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Ir-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)