化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: erbium
SMILES 字串
[Er+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Er.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChI 密鑰
PDQXJPLNEUYGOX-UHFFFAOYSA-K
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3