Merck
586951
Sigma-Aldrich
甲酰胺-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H13CO15NH2
分子量:
47.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
99% (CP)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2][13CH]=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1,2+1
InChI 密鑰
ZHNUHDYFZUAESO-ZDOIIHCHSA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup