Merck
586447
Sigma-Aldrich
1-氨基吡咯烷 盐酸盐
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10N2 · HCl
CAS号:
分子量:
122.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
形狀
solid
mp
109-126 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
InChI 密鑰
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
可能含有不定量的二盐酸盐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)