Merck
58245
Sigma-Aldrich
靛红-5-硫酸 钠盐 二水合物
≥98.0%
别名:
靛红-5-硫酸钠 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4NNaO5S · 2H2O
分子量:
285.21
Beilstein:
8398337
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
形狀
solid
成份
carbon content, 33.0-34.4%
sulfur, 11.0-11.5 ICP
雜質
6-13% water
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO5S.Na.2H2O/c10-7-5-3-4(15(12,13)14)1-2-6(5)9-8(7)11;;;/h1-3H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI 密鑰
QOAFLTFHMZZJFP-UHFFFAOYSA-M
應用
  • Reactant for preparation of Orally Active Oxytocin Receptor Antagonists
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3