About This Item
线性分子式:
BrC6H2(F2)OCH3
CAS号:
分子量:
223.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
SMILES字符串
COc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2O/c1-11-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3
InChI key
MFXWQGHKLXJIIP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3