About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO5
CAS号:
分子量:
171.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
solid
mp
189-193 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1cc(O)c(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H
InChI key
QSVQZFVXAUGEMT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3