Merck
579572
Sigma-Aldrich
3-氯香豆素
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5ClO2
CAS号:
分子量:
180.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
121-125 °C (lit.)
SMILES字符串
ClC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H5ClO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
InChI key
CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)