Merck
579394
Sigma-Aldrich
反式-1-壬烯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H19BO2
CAS号:
分子量:
170.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCC\C=C\B(O)O
其他说明
含不定量的酸酐
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)