Merck
579203
Sigma-Aldrich
6'-乙氧基-2'-羟基苯乙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O3
CAS号:
分子量:
180.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
SMILES字符串
CCOc1cccc(O)c1C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-5-8(12)10(9)7(2)11/h4-6,12H,3H2,1-2H3
InChI key
FXKOWMXEFZGVHC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)