Merck
578967
Sigma-Aldrich
1-羟基苯并三氮唑 溶液
15 wt. % in DMF
别名:
HOBt 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N3O
CAS号:
分子量:
135.12
Beilstein:
5627231
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
濃度
15 wt. % in DMF
折射率
n20/D 1.4500
bp
149-150 °C
密度
0.983 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H
InChI 密鑰
ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
138.9 °F - closed cup
閃點(°C)
59.4 °C - closed cup