About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO
CAS号:
分子量:
123.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
沸点
152-153 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc(C)ccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-4-8-7(5-6)9-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
HGRXBKDKSYDWLD-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
127.4 °F - closed cup
闪点(°C)
53 °C - closed cup