Merck
578231
Sigma-Aldrich
7-氨基-2-甲基色酮
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO2
CAS号:
分子量:
175.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
174.5-179.5 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1=CC(=O)c2ccc(N)cc2O1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3
InChI key
PAKDFQZWVPNDSC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)