Merck
578223
Sigma-Aldrich
5-(4-甲基苯基)-2-糠酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10O3
CAS号:
分子量:
202.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
179-181 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11(15-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
YZDIEQFFXQUBRM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)