Merck
578118
Sigma-Aldrich
(±)-反-1-烯丙基-2,5-二甲基哌嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18N2
分子量:
154.25
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n25/D 1.4730 (lit.)
bp
60-61 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H]1CN(CC=C)[C@H](C)CN1
InChI
1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI 密鑰
VKUXNUOPPQWDMV-DTWKUNHWSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.9 °F - closed cup
閃點(°C)
58.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)