Merck
578010
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-碘苯腈
98%
别名:
4-氰基-2-碘苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H3(NH2)CN
CAS号:
分子量:
244.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI 密鑰
UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为反应物,参与以下反应:
  • 依次进行氢胺化、氢芳化反应(Hydroamination-double hydroarylation)合成咔唑稠环物质
  • 芳香homo-和bis-homo炔丙基胺/酰胺中间体的环异构化
  • 不对称有机催化缩合和环加成
  • 区域选择性芳基C-H键功能化
  • 合成[(三异丙基硅基)乙炔基]吲哚衍生物
  • Domino缩合/ S-芳基化/杂环反应
包裝
Packaged in glass bottles
取代透過