Merck
576999
Sigma-Aldrich
4-氨基哌啶-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3D9N2
分子量:
109.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+9
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
InChI 密鑰
BCIIMDOZSUCSEN-UHUJFCCWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.1 °F - closed cup
閃點(°C)
45.6 °C - closed cup