Merck
576891
Sigma-Aldrich
1,2-二氨基(环己烷-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
别名:
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D10H4N2
分子量:
124.25
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
成份
(cis/trans mixture)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
InChI 密鑰
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)