Merck
576867
Sigma-Aldrich
2-溴-4-氟苯乙酸
97%
别名:
O-乙酰基-2-溴-4-氟苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CCO2C6H3(Br)F
分子量:
233.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
95 °C/4.2 mmHg (lit.)
密度
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1Br