Merck
576751
Sigma-Aldrich
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene-7,12-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H12O2
CAS号:
分子量:
332.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
mp
254.2-255.9 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)