方案
97%
表单
solid
mp
248-252 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(10-4-2-1-3-5-10)9-15(17)18-14(12)8-11/h1-9,16H
InChI key
IVJMJRRORVMRJJ-UHFFFAOYSA-N
基因信息
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3