Merck
576018
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-(4-硝基苯基)-1,3,4-噻二唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N4O2S
CAS号:
分子量:
222.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
257-261 °C (lit.)
官能团
nitro
SMILES字符串
Nc1nnc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O2S/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
InChI key
XAPNDVNSXWXPJS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)