Merck
575933
Sigma-Aldrich
高碘酸钡
≥99.99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ba(IO4)2
CAS号:
分子量:
519.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99%
反應適用性
reagent type: oxidant
SMILES 字串
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)