Merck
575666
Sigma-Aldrich
3-(2,4-二甲氧基苯基)丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
210.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(CCC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
NVDCWSFMCUWKAL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3