Merck
575658
Sigma-Aldrich
3-(2,5-二甲氧基苯基)丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
210.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
66-69 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
COc1ccc(OC)c(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)