Merck
575607
Sigma-Aldrich
四乙基铵四氯化铁(III)
99.99% trace metals basis
别名:
四乙基铵铁(III)四氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H20Cl4FeN
CAS号:
分子量:
327.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[Fe-](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)