Merck
575585
Sigma-Aldrich
1,7-二甲氧基萘
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H6(OCH3)2
CAS号:
分子量:
188.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.6160 (lit.)
沸点
289-290 °C (lit.)
密度
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc2cccc(OC)c2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-7-6-9-4-3-5-12(14-2)11(9)8-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
SNJIXGITYNNHDO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)