About This Item
线性分子式:
H3CO(C6H4)O(CH2)3OSO2CH3
CAS号:
分子量:
260.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(OCCCOS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C11H16O5S/c1-14-10-4-6-11(7-5-10)15-8-3-9-16-17(2,12)13/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
InChI key
FBIHATGPERZNQN-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3