Merck
575186
Sigma-Aldrich
硫酸钕(III)
≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Nd2(SO4)3
CAS号:
分子量:
432.43
EC 号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
powder
SMILES字符串
[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)