Merck
574821
Sigma-Aldrich
双(乙二胺)二氧代氯化铼(V)
99.8% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H16ClN4O2Re
CAS号:
分子量:
373.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.8% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES 字串
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)