Merck
574708
Sigma-Aldrich
1-(4-氯苯基)-4,4,4-三氟丁烷-1,3-二酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6ClF3O2
CAS号:
分子量:
250.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
60-64 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
ketone
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H6ClF3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
InChI key
LJHFYVKVIIMXQM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)