Merck
574651
Sigma-Aldrich
3-乙氧羰基苯硼酸
≥95%
别名:
3-Carboethoxyphenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
CAS号:
分子量:
193.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
powder
mp
135-139 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI key
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed arylation of aldehydes
  • Reductive cross coupling reactions
  • Preparation of β3-adrenergic receptor agonist
  • Transmetalation reactions
其他说明
含不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)