方案
97%
表单
solid
mp
180-182 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ncc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
InChI key
ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3