Merck
573523
Sigma-Aldrich
4-溴-3-甲基-1-苯基-1H-吡唑-5-基胺
96%
别名:
4-溴-5-甲基-2-苯基-2H-吡唑-3-基胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10BrN3
CAS号:
分子量:
252.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
mp
103-107 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1nn(c(N)c1Br)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H10BrN3/c1-7-9(11)10(12)14(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3
InChI key
KNUGDEKPCNCMIO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)