Merck
573213
Sigma-Aldrich
(4S)-4-[(1R)-2-叠氮-1-(苄氧基)乙基]-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H19N3O3
分子量:
277.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
光學活性
[α]20/D +13°, neat
反應適用性
reaction type: click chemistry
折射率
n20/D 1.5090 (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@@H](CN=[N+]=[N-])OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19N3O3/c1-14(2)19-10-13(20-14)12(8-16-17-15)18-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-13H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1
InChI 密鑰
YWANFIYHLHBBCF-OLZOCXBDSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)