Merck
573027
Sigma-Aldrich
2-氨基-4,5-双(4-甲氧基苯基)呋喃-3-甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H16N2O3
CAS号:
分子量:
320.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
190-194 °C (lit.)
官能团
nitrile
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)-c2oc(N)c(C#N)c2-c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C19H16N2O3/c1-22-14-7-3-12(4-8-14)17-16(11-20)19(21)24-18(17)13-5-9-15(23-2)10-6-13/h3-10H,21H2,1-2H3
InChI key
DEQCWXNKHKLPFP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)