Merck
571458
Sigma-Aldrich
1-(2-苯基乙基)哌嗪
97%
别名:
1-苯乙基哌嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18N2
CAS号:
分子量:
190.28
Beilstein:
145893
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
密度
>1.006 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CN(CCN1)CCc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)6-9-14-10-7-13-8-11-14/h1-5,13H,6-11H2
InChI 密鑰
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警告
对空气敏感 - 吸收 CO2
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)