Merck
570494
Sigma-Aldrich
JandaJel-1,3,4,6,7,8-六氢-2H-嘧啶并-[1,2-a]嘧啶
100-200 mesh, extent of labeling: 2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
JandaJel 负载 1,5,7-三氮杂二环[4.4.0]癸-5-烯 (TBD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
2.3 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
法律資訊
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3