Merck
570370
Sigma-Aldrich
9H-咔唑-9-甲基丙烯酸乙酯
别名:
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H17NO2
CAS号:
分子量:
279.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
mp
72.7-79.4 °C (lit.)
λmax
241 nm
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
InChI 密鑰
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
非线性光学材料
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)