推荐产品
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]N([2H])c1nc(nc(n1)N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i/hD6
InChI 密鑰
JDSHMPZPIAZGSV-YIKVAAQNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
需要注意的是,三聚氰胺-d6 (570087) 不适合用作质谱标准品,因为它含有容易受到质子-氘交换影响的氘代胺基团。如果需要使用同位素标记的三聚氰胺作为质谱研究的标准品,请参考三聚氰胺-三胺-15N3 (592889)。
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
572.0 °F - closed cup
閃點(°C)
300 °C - closed cup