Merck
569658
Sigma-Aldrich
5,8-二甲氧基-1-四氢萘酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O3
CAS号:
分子量:
206.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
mp
59-63 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
COc1ccc(OC)c2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C12H14O3/c1-14-10-6-7-11(15-2)12-8(10)4-3-5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
VAMWBRIIBYQTGS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)