Merck
569275
Sigma-Aldrich
2,6-二溴-3-氯-4-氟苯胺
97%
别名:
3-氯-2,6-二溴-4-氟苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC6Br2ClFNH2
分子量:
303.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1c(Br)cc(F)c(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(10)5(9)4(8)6(2)11/h1H,11H2
InChI key
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)