Merck
569267
Sigma-Aldrich
3,4-二氯-N-甲基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3NHCH3
CAS号:
分子量:
176.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.602 (lit.)
沸点
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChI key
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)