Merck
569186
Sigma-Aldrich
6-异氰酸基-1,4-苯并二噁烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO3
分子量:
177.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5730 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
密度
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C=Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-6-10-7-1-2-8-9(5-7)13-4-3-12-8/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
OGVYMEFCSKVNQH-UHFFFAOYSA-N
注意
需冷藏
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3