Merck
568309
Sigma-Aldrich
5-(2,5-二氯苯基)糠醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H6Cl2O2
CAS号:
分子量:
241.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
solid
mp
97-101 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-10(13)9(5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
InChI 密鑰
RKZWOCAAXGBQBN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)