Merck
568295
Sigma-Aldrich
5-(4-溴苯基)-2-糠酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7BrO3
CAS号:
分子量:
267.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
205-209 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
MYPDSPQSFHXXTF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)