Merck
567906
Sigma-Aldrich
3,4-二氯苯乙基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CH2CH2NCO
分子量:
216.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
304-305 °C (lit.)
密度
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(CCN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl2NO/c10-8-2-1-7(5-9(8)11)3-4-12-6-13/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
NWTVTCGHLQMSOQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
198.0 °F - closed cup
閃點(°C)
92.2 °C - closed cup