Merck
567833
Sigma-Aldrich
1-异氰酸基-5,6,7,8-四氢萘
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11NO
CAS号:
分子量:
173.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5640 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C=Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C11H11NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h3,5,7H,1-2,4,6H2
InChI 密鑰
CGGOJVMAVIDVMK-UHFFFAOYSA-N
注意
需冷藏
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup