Merck
567086
Sigma-Aldrich
3-[(2-甲氧基-2-氧乙基)硫代]丙酸甲酯
95%
别名:
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
192.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.4750 (lit.)
bp
258-259 °C (lit.)
體積密度
1.154 g/mL
SMILES 字串
COC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
XNDKLLFGXIEGKL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.9 °F - closed cup
閃點(°C)
54.4 °C - closed cup