Merck
567000
Sigma-Aldrich
二(苯酸根)二(环戊基)钒(IV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C5H5)2V(OOCC6H5)2
CAS号:
分子量:
423.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
272 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O=C(O[V]23456789%10(OC(=O)c1ccccc1)C%11C2=C3C4=C5%11)c%12ccccc%12.C6%13C7=C8C9=C%10%13
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)